Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühltruhen
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühltruhen.
Marke:  Fisherbrand™ CF-13-2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15709539
  • 103.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Standard-Kryoboxen
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • Verriegelungsstange im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Vertikales Gestell
Edelstahl
ULT-Tiefkühltruhe
2 Zoll Boxen (13)
Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen
717 x 143 x 140 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühltruhen > Aufnahmevermögen: 13 (2 Zoll) Kartons