Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 98+% für die Biochemie Artikelnummer.: 10005923
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals CHES, 98+% für die Biochemie
Artikelnummer. 10005923
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10005923
Marke: Thermo Scientific Chemicals 208180250
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-47-9
Summenformel C8H17NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 207.288
MDL-Nummer MFCD00003835
InChI-Schlüssel MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 66898
IUPAC-Name 2-(Cyclohexlamino)Ethansulfonsäure
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Extinktion 0.05 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material CHES
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.)
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Weiß
pH 5 to 6 (1% aq. soln.)
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel C6H11NHCH2CH2SO3H
Verpackung Kunststoffflasche
Merck Index 15, 2055
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:103,6 g/l (20 °C).
Formelmasse 207.29
Reinheit (%) ≥98%
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number208180250,208185000,208181000
ChargennummerA0434680 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number208180250,208185000,208181000
ChargennummerA0458732 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2024 Catalog Number208180250,208185000,208181000
ChargennummerA0429150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2023 Catalog Number208185000,208180250,208181000
ChargennummerA0456580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number208180250,208185000,208181000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHES
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals CHES, 98+% für die Biochemie >