Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube with Cap for trace analysis.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences D1069598
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11784508
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
  • Aus Fluorpolymer-PFA-Harz
  • Niedriger Metallionen-Anteil
  • Inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
5 ml
PFA
Je 1
Schraubverschluss
Durchscheinend
132 mm
Cylindrical
10 mm
Test Tube
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap > Chemware™ Test Tube with Cap; Volume: 5 mL