Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube with Cap for trace analysis.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences D1069690
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11714518
  • 183.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
  • Chemware™ PFA test tubes are ideal for trace metal/ICP analysis and applications requiring excellent chemical resistance.
  • PFA has the lowest metal ion content and widest temperature range of any fluoropolymer resin.
  • Test tubes are translucent for easy viewing of contents and withstand temperatures up to 260°C (500°F).
  • Can be sterilized repeatedly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
185 mm
Cylindrical
No
25 mL
PFA
Unsteril
Test Tube
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap > Chemware™ Test Tube with Cap; Volume: 25 mL