Learn More
UVP ChemStudio Imager
Wird in Labors verwendet, die genomische und proteomische Anwendungen ausführen. Der UVP ChemStudio Imager benötigt keinen Film für die Bildgebung und eignet sich für die hochempfindliche Bildgebung von Western Blots, fluoreszierenden Western, Immunoblots, Proteinblots, DNA-Gelen und Proteingelen
Marke:  UVP 849-97-0848-04
Artikelnummer. 15749759
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
LED
230 V
41 cm
4.1 MP
EtBr FilterVisionWorks Erfassungs- und AnalysesoftwareDarkroomChemi Tablett für BlotsTouchpen für Touchscreen (nur UVP ChemStudio Touch)
Computergesteuert
Chemolumineszenz-Blots, Fluoreszenz, UV, DNA-Gele, Proteingele, Blaulicht-Gele, Coomassie-Blue, GelGreen, SYBR Green, Proteinblots, Western-Blots, Immunoblots, fluoreszierende Western-Blots
50/60 Hz
14 Zoll
24 Zoll
18 Zoll
61 cm
46 cm
ChemStudio Imager
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP ChemStudio Imager > 230 V