Learn More
Welch™ Chemstar vacuum pump
Integrierter mehrstufiger Pumpmechanismus. Das Welch™ CHEMSTAR™ Trockenvakuum-Pumpensystem ist softwaregesteuert und beständig gegen Chemikalien.
Marke: Welch™ U2070C-02
6103.42 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Automatisiertes System
- Pumpen von korrosiven Gasen und Dämpfen
- 50 mTorr mit hohem Durchfluss
- Ölfrei, keine Kühlfalle
- Chemikalienbeständiges System: Kompakt und effizient, sehr wartungsarm
- Pumpenölwechsel und Kühlfalle nicht erforderlich
- Elektronisch gesteuerte Optimierung der Dampfleistung und Systemselbstreinigung
- Trocknung von Verteilern (Schlenk-Apparaturen)
- Kleine Gefriertrockner
- Kleine bis mittlere Vakuumöfen
- Handschuhboxen
- Konzentratoren/Verdampfer
- Leichtindustrie
Spezifikation
3 A | |
45.9 x 21.6 x 46.7 (18.1 x 8.5 x 18.4 in.) | |
50 lbs. | |
50/60 Hz | |
0.07 mbar |
1 pH-Wert mit Schuko-Kabelsatz | |
Gehäuse 2070C-02 | |
22.7 kg | |
Vakuumsystem | |
230 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%