Learn More
Buerkle™ CheMobil™ Durchflussanzeiger
Nutzen Sie diesen Durchflussanzeiger für eine Vielzahl von Substanzen. Buerkle™ CheMobil™ PMP-Durchflussanzeiger ermöglichen eine genaue Anzeige der Durchflussgeschwindigkeit von Flüssigkeiten oder Gasen durch Schlauchanschlüsse.
16.00 CHF - 26.40 CHF
Spezifikation
Typ CheMobil Durchflussanzeige
Float Material Polypropylene
Nenndruck 2 bar
Flussratenbereich 150 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird aufgrund seiner guten chemischen Beständigkeit für viele Substanzen verwendet, nicht geeignet für starke Säuren, Laugen und Lösungsmittel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10492101
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
8720-2002
Rot
16.40 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10175260
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8720-2003
Schwarz
16.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10208370
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8720-2005
Blau
26.40 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchflussanzeiger mit Lauffunktion in beide Richtungen und in beliebiger Position
  • Das Laufrad beginnt sich bei einer Durchflussrate von 150 ml/min zu drehen (Flüssigkeiten)
  • Nicht geeignet für starke Säuren, Laugen und Lösungsmittel
  • CheMobil Durchflussanzeiger sind dampfsterilisierbar und weisen eine gute chemische Beständigkeit auf
  • Für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6 bis 11 mm
  • Druckbeständig bis 2 bar
  • Länge mit Tüllen 88 mm, Höhe 40 mm, Breite 15 mm
  • Farbkodierung - blau, rot und schwarz
  • Betriebstemperatur des CheMobil PMP max. +60 °C
Spezifikation
Spezifikation
CheMobil Durchflussanzeige
2 bar
Wird aufgrund seiner guten chemischen Beständigkeit für viele Substanzen verwendet, nicht geeignet für starke Säuren, Laugen und Lösungsmittel
88 mm
0,01 kg
Polypropylene
150 ml/min
40 mm
15 mm
Dokumentation
Product Certifications
Auch für die Lebensmittel- und Pharmabranche erhältlich (mit zertifiziertem Klebstoff)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ CheMobil™ Durchflussanzeiger