Learn More
Produktcode | Marke | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11523970
|
Thermo Scientific™
CZSL10PK |
10 μL | N/A | ||||||
Beschreibung
- 1/16-Zoll-Anschlüsse
- 0.010-Zoll-Anschlüsse
- Mit 6 oder 10 Anschlüssen erhältlich
- Mit manuellem oder mikroelektrischem Antrieb erhältlich
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cheminert Injektor mit sehr kleinem Durchmesser, Modell C2