Learn More
Fisherbrand™ Rolle zur Chemikaliensorption
Chemikalienbinderollen sind 2-lagige, grüne, mittelschwere, gebundene und doppelt perforierte Rollen zur Chemikaliensorption, die Chemikalien und gefährliche Flüssigkeiten aufnehmen. Die einseitige Spinnvlies-Schicht sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln.
Marke: Fisherbrand™ FBEU152DPE
Beschreibung
- Wird nicht durch absorbierte Flüssigkeit beeinträchtigt und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion
- Grüne Farbe weist darauf hin, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird
- Die grüne Farbe ermöglicht es dem Anwender auch, gefährliche Abfälle zu identifizieren und zur Entsorgung zu trennen
- Perforation in der Mitte und quer ermöglicht den Einsatz der genau richtigen Materialmenge, was den Abfall reduziert
- Perfekt zum Aufnehmen von verschütteten Chemikalien oder zur Verwendung in Laboren
Verschütten, Absorptionsmittel, Leckage, Saugmittel
Spezifikation
Gesättigte, mittlere Viskosität: 12.5x | |
149 L | |
Chemikaliensorption | |
2 Rollen | |
46 m x 380 mm | |
380 mm |
Grün | |
Polypropylen | |
Fusselarmes chemisches Absorptionsmittel für Flüssigkeiten auf Wasser-, Öl- oder Lösungsmittelbasis – Overspray, Leckagen und Tropfungen in Lagerbereichen für Fässer und Flüssigkeiten, Arbeitsstationen und Laboren. | |
2-lagig | |
46 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rolle zur Chemikaliensorption > Rolle zur Chemikaliensorption
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur