Learn More
Fisherbrand™ Chemikalienbindepartikel
Bietet dank schnellem Feuchtigkeitstransport eine schnelle Absorption. Nimmt verschüttete Flüssigkeiten bei Kontakt auf.
Marke:  Fisherbrand™ FBEU27
Artikelnummer. 15873720
  • 255.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für die Ölreinigung in offenen Gewässern und an Land
  • Faseriges Sorbens für nicht aggressive Flüssigkeiten auf Öl- oder Lösungsmittelbasis
  • Verpackung in Pressballen
  • Lockere Faserstruktur aus Torfmoos
Verschütten, Absorptionsmittel, Leckage, Saugmittel
Spezifikation
Spezifikation
Braun
Torfmoos mit großen Fasern
Packung
12,3 kg
100 L
Chemikaliensorption
Faseriges Absorptionsmittel für nicht aggressive Flüssigkeiten auf Öl- oder Lösungsmittelbasis.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Chemikalienbindepartikel > Chemikalienbindepartikel