Learn More
3M™ Chemikalienbindevliesrollen
Relativ inert und leistungsstark genug für den Umgang mit verdünnten Säuren, Basen, Lösungsmitteln, Ölen und vielen anderen gefährlichen Flüssigkeiten. 3M™ Chemisch absorbierende Walzen können aufgrund ihrer Flexibilität an eine Vielzahl von Größen angepasst werden.
Marke: 3M™ 7000088218
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sorgt für eine großflächige Abdeckung
- Geeignet für eine Vielzahl an Flüssigkeiten
- Die hohe Absorptionsfähigkeit minimiert die Abfallmenge
Spezifikation
Rolle zur Chemikaliensorption | |
2/Packung | |
330 mm x 30 m |
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Chemikalienbindevliesrollen > Größe: 330 mm x 30 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur