Learn More
Hanna Instruments™ Checktemp4C folding probe thermometer (°C) .
Marke: Hanna Instruments™ HI151-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Thermometer | |
-50 °C | |
±0,3 °C |
220 °C | |
-50°bis +220 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Checktemp4C folding probe thermometer (°C) . > TemperaturgenauigkeitBereich:-50 bis 220 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur