Learn More
Lovibond™ Checkit™ Komparatoren 2-in-1-Testkits
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch. Lovibond Checkit™ Comparitors 2-in-1 Testkits sind hochpräzise und verfügen über eine benutzerfreundliche kolorimetrische Skala. Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messwert an.
89.85 CHF - 143.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10631613
|
Lovibond™
147045 |
pH-Wert Chlor | 6,5 bis 8,4 pH 0,1 bis 2 mg/l Cl2 |
N/A | ||||||
10739355
|
Lovibond™
147235 |
pH-Wert Kupfer | 6,5 bis 8,4 pH 0 bis 1 mg/l Cu |
N/A | ||||||
11735458
|
Lovibond™
147015 |
pH-Wert Chlor | 6,5 bis 8,4 pH 0 bis 1 mg/l Cl2 |
N/A | ||||||
10193202
|
Lovibond™
147016 |
pH-Wert Chlor | 6,5 bis 8,4 pH 0 bis 1 mg/l Cl2 |
90.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10739104
|
Lovibond™
147026 |
pH-Wert Chlor | 6,5 bis 8,4 pH 0 bis 4 mg/l Cl2 |
90.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10461045
|
Lovibond™
147285 |
pH-Wert Brom | 6,5 bis 8,4 pH 0 bis 5 mg/l Br |
93.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch.Lovibond Checkit™ Comparitors 2-in-1 Test Kits ind hochgradig präzise und verfügen über eine anwenderfreundliche kolorimetrische Skala.Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messwert an.
- Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
- Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5/10 Jahren
- Drehen Sie das Farbrad mit dem kontinuierlichem Farbverlauf, bis die Farbe mit der reagierten Probe übereinstimmt
- Bedruckte Farbscheiben mit kontinuierlichem Farbverlauf ermöglichen genaue Messungen, ohne zwischen separaten Farbblöcken "extrapolieren" zu müssen
Specifications
Kolorimetrisch | |
2-in-1-Testkit |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.