Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
63.25 CHF - 114.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ±5 % |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routine-Trinkwasseranalyse |
Anzahl Tests | 100 |
Typ | Chlorfrei- und Gesamttestkit |
Produktcode | Marke | Bereich | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10094454
|
Lovibond™
147052 |
0 bis 3,5 mg/l | Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe, DPD-freies Reagenz, 5-ml-Proben, DPD-Gesamtreagenz, 5-ml-Proben, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transporttasche |
90.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11745458
|
Lovibond™
147020 |
0 bis 4 mg/l | Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, DPD-Nr. 1 Schnelltabletten, DPD-Nr. 3 Schnelltabletten, 2 x 13.5 mm-Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche | N/A | ||||||
10700255
|
Lovibond™
147020 |
0 bis 4 mg/l | Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, DPD-Nr. 1 Schnelltabletten, DPD-Nr. 3 Schnelltabletten, 2 x 13.5 mm-Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche |
63.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11775458
|
Lovibond™
147040 |
0,1 bis 2 mg/l | Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, DPD-Nr. 1 Schnelltabletten, DPD-Nr. 3 Schnelltabletten, 2 x 13.5 mm-Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche | N/A | ||||||
10769674
|
Lovibond™
147040 |
0,1 bis 2 mg/l | Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, DPD-Nr. 1 Schnelltabletten, DPD-Nr. 3 Schnelltabletten, 2 x 13.5 mm-Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche |
63.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10326622
|
Lovibond™
147000 |
0,02 bis 0,3 mg/l | Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe D55, DPD-Nr. 1 Tabletts, DPD-Nr. 3 Tabletts, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transportkoffer |
70.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11715458
|
Lovibond™
147000 |
0,02 bis 0,3 mg/l | Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe D55, DPD-Nr. 1 Tabletts, DPD-Nr. 3 Tabletts, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transportkoffer | N/A | ||||||
11725458
|
Lovibond™
147010 |
0 bis 1 mg/l | Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, DPD-Nr. 1 Schnelltabletten, DPD-Nr. 3 Schnelltabletten, 2 x 13.5 mm-Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche | N/A | ||||||
10663713
|
Lovibond™
147010 |
0 bis 1 mg/l | Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, DPD-Nr. 1 Schnelltabletten, DPD-Nr. 3 Schnelltabletten, 2 x 13.5 mm-Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche |
63.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
- Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
±5 % | |
Routine-Trinkwasseranalyse | |
100 | |
Chlorfrei- und Gesamttestkit |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.