Learn More
Tocris Bioscience™ CHC
MCT inhibitor; decreases glycoloysis
Marke:  Tocris Bioscience™ 5029/50
Artikelnummer. 18785627
  • 97.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CHC is a monocarboxylic acid transport (MCT) inhibitor. Exhibits antitumoral and antiangiogenic activity in gliomas in vivo; decreases glycolytic metabolism, migration, and invasion in U251 cells. Enhances the effect of antitumor agent temozolomide (Cat No. 2706). Blocks lactate efflux from glioma cells and sensitizes cells to irradiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
>98%
CHC
CHC
50 mg
189.17
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ CHC > 50mg
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nur für Forschungszwecke