Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte
Zeichnen Sie einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf.
Marke:  Thermo Scientific™ 332166G01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17888000
  • 2180.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-06-2025
Beschreibung
Zeichnen Sie mit den Thermo Scientific™ Temperaturschreibern für Ultratiefkühlgeräte einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf. Die Temperaturschreiber arbeiten mit 6 in. (15 cm)-Diagrammpapier und sind sowohl vor Ort als auch werkseitig installierbar.
Eigenschaften:
  • Sieben-Tage-Temperaturschreiber
  • Funktioniert bis -150 °C.
  • Kundenseitig oder werksseitig installiert
Bestellinformationen:
  • Kundenseitig installierte Einheiten müssen von einem qualifizierten Techniker eingebaut werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inkless Chart Recorder, Factory Installed
Tiefkühltruhen der Serie TDE
Temperaturschreiber
150 °C
7 Tage
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte >