Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte
Zeichnen Sie einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf.
Marke:  Thermo Scientific™ FCRP400LE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15748537
  • 2532.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Beschreibung
Zeichnen Sie mit den Thermo Scientific™ Temperaturschreibern für Ultratiefkühlgeräte einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf. Die Temperaturschreiber arbeiten mit 6 in. (15 cm)-Diagrammpapier und sind sowohl vor Ort als auch werkseitig installierbar.
Eigenschaften:
  • Sieben-Tage-Temperaturschreiber
  • Funktioniert bis -150 °C
  • Kundenseitig oder werkseitig installiert
Bestellinformationen:
  • Kundenseitig installierte Einheiten müssen von einem qualifizierten Fachmann eingebaut werden
Serviceleistungen
Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Datenschreiber
Revco RLE, Forma 89000, TLE Serie, HLE Serie (nur 400 Modelle), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
Temperaturschreiber
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte >