Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte
Zeichnen Sie einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf.
Marke:  Thermo Scientific™ 180000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13574930
  • 179.90 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Beschreibung
Zeichnen Sie mit den Thermo Scientific™ Temperaturschreibern für Ultratiefkühlgeräte einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf. Die Temperaturschreiber arbeiten mit 6 in. (15 cm)-Diagrammpapier und sind sowohl vor Ort als auch werkseitig installierbar.
Eigenschaften:
  • Sieben-Tage-Temperaturschreiber
  • Funktioniert bis -150 °C.
  • Kundenseitig oder werksseitig installiert
Bestellinformationen:
  • Kundenseitig installierte Einheiten müssen von einem qualifizierten Techniker eingebaut werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Papier für Datenschreiber
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie
Temperaturschreiber
-150 °C
7 Tage
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte > Diagrammpapier für tintenlosen Datenschreiber (50 Blatt), für die Serien Forma 900 und 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/Dx und TSE/TSD