Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte
Zeichnen Sie einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf.
Marke:  Thermo Scientific™ 398223
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11336351
  • 2231.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-10-2025
Beschreibung
Zeichnen Sie mit den Thermo Scientific™ Temperaturschreibern für Ultratiefkühlgeräte einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf. Die Temperaturschreiber arbeiten mit 6 in. (15 cm)-Diagrammpapier und sind sowohl vor Ort als auch werkseitig installierbar.
Eigenschaften:
  • Sieben-Tage-Temperaturschreiber
  • Funktioniert bis -150 °C.
  • Kundenseitig oder werksseitig installiert
Bestellinformationen:
  • Kundenseitig installierte Einheiten müssen von einem qualifizierten Techniker eingebaut werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Datenschreiber
Revco CxF Serie (außer ULT350 und ULT390 )
Temperaturschreiber
-150 °C
7 Tage
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte > Tinten-Datenschreiber; Kundenseitig installiert; Mit 50 Blatt Diagrammpapier; Für Revco CxF-Serie (mit Ausnahme von ULT350 und ULT390)