Learn More
CHAPS, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CHAPS, >-98 %, C32H58N2O7S, CAS-Nummer-75621-03-3, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat, 25 g, 614,88, H315-H319-H335, GHS H-Erklärung H315-H319-H335 Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.Kann die Atemwege reizen.
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21927.14
715.10 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 25 g |
---|
Beschreibung
Buffer; zwitterionic nondenaturing detergent for solubilizing membrane proteinsCHAPS is used in the laboratory to dissolve biological macromolecules such as proteins. It acts as a non-denaturing solvent used in purification of membrane proteins. It is also useful in conjunction with nonionic detergents like Triton X-100. Further, it is used as a non-denaturing zwitterionic detergent for membrane biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenPuffer; zwitterionisches, nicht denaturierendes Reinigungsmittel zur Lösbarkeit von Membranproteinen. CHAPS wird im Labor verwendet, um biologische Makromoleküle wie Proteine aufzulösen. Es dient als nicht denaturierendes Lösungsmittel zur Aufreinigung von Membranproteinen. Es ist auch in Verbindung mit nichtionischen Detergenzien wie Triton X-100 nützlich. Darüber hinaus wird es als nicht denaturierendes zwitterionisches Reinigungsmittel für die Membranbiochemie verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Gekühlt lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Chemische Identifikatoren
75621-03-3 | |
614.883 | |
UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N | |
134129639 | |
CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C |
C32H58N2O7S | |
MFCD00012116 | |
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate | |
3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat |
Spezifikation
CHAPS | |
156°C to 158°C (decomposition) | |
C32H58N2O7S | |
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate | |
UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N | |
3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat | |
134129639 | |
≥98% |
75621-03-3 | |
25 g | |
MFCD00012116 | |
Slightly soluble in water. | |
CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C | |
614.883 | |
614.88 |
Sicherheit und Handhabung
- CHAPS
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: CHAPS