Learn More
Nabertherm™ Kammerofen, Serie N
Universal-Kammeröfen mit Strahlungsheizung, die speziell für den Einsatz in der Wärmebehandlungshalle entwickelt wurden. Besonders nützlich für Prozesse wie Werkzeugbau oder Härtearbeiten.
Marke: Nabertherm™ N07H1NKNE
11502.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kompakte und robuste Konstruktion
- Dreiseitige Heizung: Beide Seitenwände und Boden
- Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
- Bodenheizung durch wärmeleitende SiC-Fliesen geschützt
- Der obere Türpfosten aus Edelstahl schützt die Ofenstruktur, wenn der Ofen heiß geöffnet wird
- Grundrahmen im Lieferumfang enthalten (N 7/H als Tischmodell konzipiert)
- Auslassöffnung an der Seite des Ofens oder an der Rückwand des Kammerofens in den Modellen N 31/H und höher
- Temperaturkonstanz bis +/- 10 °C gemäß DIN 17052-1
- Niedriger Energieverbrauch durch Mehrschicht-Isolierung
- Gasfederdämpfer sorgen für einfaches Öffnen und Schließen der Tür
- Wärmebeständige Zinkfarbe zum Schutz von Tür und Türrahmen (für Modell N81 und größer)
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
C540 | |
87 l | |
Kammerofen | |
±10 °C |