Learn More
Nabertherm™ Kammerofen Serie LH 1300 mit C540-Controller
Robuste Isolierung von leichten feuerfesten Ziegeln. Mit einer Vielzahl von optionalen Geräten können diese Kammeröfen optimal an Ihre Prozesse angepasst werden.
7725.00 CHF - 18595.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17397949
|
Nabertherm™
LH0232NMNE |
15 l |
7725.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17357959
|
Nabertherm™
LH0332NMNE |
30 l |
8735.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17317969
|
Nabertherm™
LH0632NMNE |
60 l |
9980.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17377969
|
Nabertherm™
LH1232NMNE |
120 l |
12125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17337979
|
Nabertherm™
LH2132NMNE |
216 l |
18595.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1300 °C
- Doppelschalengehäuse mit Belüftung hinten für niedrige Schalentemperaturen
- Fünfseitiges Heizen für sehr gleichmäßige Temperaturen
- Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
- An der Ofentür montierte Steuerung, die für eine komfortable Bedienung abnehmbar ist
- Schutz der Bodenheizung und der flachen Stapelfläche durch integrierte SiC-Platte im Boden
- Mehrschichtige, faserfreie Isolierung aus leichten feuerfesten Ziegeln und spezielle Sicherungsisolierung
- Tür mit Ziegel-Dichtung, handmontiert
- Kurze Heizzeiten durch hohe Leistung
- Seitenentlüftung mit Bypassanschluss für Abluftrohr
- Selbsttragender Bogen für hohe Stabilität und größtmöglichen Schutz vor Staub
- Schnellverschluss an der Tür
- Frei einstellbarer Lufteinlass im Ofenboden
- Gestell im Lieferumfang enthalten
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
C540 | |
1300 °C |