Learn More
R&L Enterprises™ Kettenklemmen
Halterung für Artikel mit einem Durchmesser zwischen 0 und 150 mm. Die Backen der R&L Enterprises™ Kettenklemmen werden mithilfe einer Spannschraube mit Kunststoffkopf angezogen.
Marke:  R&L Enterprises™ 9100
Artikelnummer. 12936826
  • 64.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wellendurchmesser von 10 mm
  • Wellen- und Spannerteile vernickelt
  • Kette mit Gummi beschichtet
  • Mit Kork ausgekleidete Backen
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Kette mit Gummiummantelung
Mit Korkeinlage
Kettenklemme
Für die Verwendung mit 0 bis 150 mm Durchmesser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Kettenklemmen > Kann verwendet werden mit: Zur Verwendung mit einem Durchmesser von 0 bis 150 mm