Learn More
Skytec™ CH201 Safety Gloves
SKYTEC CH201 features a lightweight unsupported nitrile gauntlet with electro static discharge properties.
Marke:  Skytec™ SKG00070BD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30274613
  • 48.42 CHF / 10 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Nitrile ESD Unlined Glove with Textured Finish
  • Soft and flexible nitrile
  • Specially formulated glove to dissipate static charge
  • Resistant to a wide variety of chemicals and solvents
  • Straight cuff
  • Length:30 cm
  • Thickness: 0.38 mm
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Skytec™ CH201 Safety Gloves > 10PR Skytec CH201 Safety Gloves S