Learn More
CGS 12066B Dimaleat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15485969
Zum Warenkorb hinzufügen
CGS 12066B Dimaleat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485969
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 15485969
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63801.MA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Voller 5-HT-1B-Agonist
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109028-10-6
Summenformel C25H25F3N4O8
Molekulargewicht (g/mol) 566.49
MDL-Nummer MFCD00055048
InChI-Schlüssel HTEVMLYDEWVIQE-LVEZLNDCSA-N
Synonym cgs 12066b dimaleate, 1-methyl-4-7-trifluoromethyl pyrrolo 1,2-a quinoxalin-4-yl piperazine; bis butenedioic acid
PubChem CID 71299720
IUPAC-Name (E)-But-2-Enodionsäure;4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-7-(Trifluormethyl)Pyrrolo[1,2-a]Chinoxalin
SMILES CN1CCN(CC1)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(F)(F)F)N4C2=CC=C4.C(=CC(=O)O)C(=O)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CGS 12066B dimaleate
Schmelzpunkt 126°C to 127°C
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Formelmasse 566.49
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF07X019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ63801.MA
ChargennummerF07X018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ63801.MA
Name des Produkts
CGS 12066B Dimaleat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >