Learn More
Gibco™ CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated
Mitomycin C (MitC)-behandelte Gibco CF6-Neo Mausembryonale Fibroblasten (MEFs) sind Neomycin-resistente Feeder-Zellen, die für die Unterstützung gesunder, undifferenzierter embryonaler Stammzellen (ESCs) von Mensch und Maus sowie induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) in Kulturen geeignet sind.
Marke:  Gibco™ A34964
Artikelnummer. 15980453
  • 83.25 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Beschreibung
Hergestellt von MTI-GlobalStem und gleichwertig mit MTI-GlobalStem Kat. Nr. GSC-6005M. Diese MEF-Zellen werden aus CF1 x C57BL/6-Hybrid-Mäusen isoliert, durch MitC-Behandlung mitotisch arretiert und getestet, um die Leistungsfähigkeit sicherzustellen und das Risiko einer Kontamination zu minimieren. Informationen zu Neomycin-resistenten MEFs, die durch Bestrahlung inaktiviert werden, finden Sie unter CF6-Neo Mausembryonale Fibroblasten, bestrahlt. Sie können auch aus unserem großem Sortiment an weiteren MEFs wählen, die für Ihre Anwendung geeignet sind.
• Sparen Sie wertvolle Zeit mit bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen MEFs
• Kultivieren Sie ESCs und iPSCs zuverlässig mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
• Führen Sie Forschungsarbeiten zur Wirkstoffselektion mit Neomycin-resistenten Zellen durch
Sparen Sie Zeit mit gebrauchsfertigen MEFs
Durch MitC-behandelte CF6-Neo MEFs sparen Sie die Zeit und Mühe, sich um eine Tieranlage zu kümmern, langwierige, zeitraubende Sektionen durchzuführen und Zellen Tag für Tag, Woche für Woche zu expandieren und zu testen. Konzentrieren Sie sich mit diesen bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen Zuführungen auf Ihre Forschung.
Kultivieren Sie mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
Jede Charge von CF6-Neo MEFs wird auf Bakterien, Pilze, Mykoplasmen und verschiedene Maus-Pathogene getestet, um das Kontaminationsrisiko zu minimieren. Jede Charge wird außerdem auf ihre Funktionsfähigkeit nach dem Auftauen getestet (in der Regel mehr als 95 %) und auf ihre Fähigkeit, Maus- und humane ES-Zellen zu unterstützen, um eine stabile und konsistente Forschungsleistung zu gewährleisten. Diese MEFs wurden erfolgreich mit ESC/iPSC-Linien anderer Spezies verwendet, sollten jedoch bei Verwendung für eine solche Anwendung auf Kompatibilität getestet werden.
Führen Sie Forschungen zur Wirkstoffauswahl mit Neomycin-resistenten Zellen durch
CF6-Neo MEFs exprimieren neoR aus einem pPGKneobPa-Transgen, wodurch sie sehr widerstandsfähig gegen Neomycin und Geneticin (G418) sind. Jede Charge wird auf Toleranz gegenüber verschiedenen G418-Konzentrationen getestet, und der Schwellenwert für das Überleben wird im CoA angegeben, um beim Aufbau von Experimenten zu helfen. Verwenden Sie diese Feeder-Zellen zur Unterstützung undifferenzierter ESC- oder iPSC-Kulturen bei der G418-Auswahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kryokonservierte embryonale Mausfibroblasten
Lagerung in Flüssigstickstoff.
Fütterzelle, Fibroblastenzelle Mausembryo
Maus
4 x 106
Auf Trockeneis geliefert.
embryonisch
Kryokonserviert
Gepoolte Proben
4 x 106 cells
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated > embryonisch