Learn More
Cevimeline hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18732774
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cevimeline hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18732774
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18732774
Marke: Tocris Bioscience 3689/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective M1 agonist
Selective M1 receptor agonist. Induces atropine-sensitive contractions of isolated guinea pig ilea and trachea preparations (EC50 values are 3.5 and 3 μM respectively). Reverses AF64A-induced cognitive impairments in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107220-28-0
Summenformel C10H18ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 235.77
InChI-Schlüssel SURWTGAXEIEOGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen cevimeline chloride
PubChem CID 9837584
IUPAC-Name 2-methylspiro[1,3-oxathiolane-5,3'-1-azabicyclo[2.2.2]octane];hydrochloride
SMILES CC1OC2(CN3CCC2CC3)CS1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cevimeline hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 235.77
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cevimeline hydrochloride, Tocris Bioscience™ >