Learn More
Cetyltrimethylammoniumbromid, rein, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10305270
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cetyltrimethylammoniumbromid, rein, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10305270 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Click to view available options
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer. 10305270
Marke: Fisher Chemical C/3960/53
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
C19H42BrN, CAS-Nummer-57-09-0, 500 g, weiß, 364.45 g/mol, 230 °C, 11772, Kunststoff-Pulverbehälter, 5 bis 7, Pulverfeststoff
Spezifikation
Schmelzpunkt 230°C
CAS 57-09-0
Farbe Weiß
pH 5 to 7
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Summenformel C19H42BrN
MDL-Nummer MFCD00011772
InChI-Schlüssel LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-Name Hexadecyltrimethylazaniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 364.46
Formelmasse 364.45g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cetyl trimethylammonium bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cetyltrimethylammoniumbromid, rein, Fisher Chemical™ >