Learn More
Tocris Bioscience™ Cetrorelix Acetate
Potent GnRH receptor antagonist
Marke: Tocris Bioscience™ 3536/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cetrorelix Acetate is a potent gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor antagonist (KD = 0.202 nM, IC50 = 1.21 nM). Suppresses production of luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH) from the pituitary gland, which inhibits ovulation. Exhibits antiproliferative effects and displays efficacy against hormone-sensitive cancers in vivo. Also exhibits anxiolytic and antidepressant activity in vivo.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Cetrorelix Acetate | |
Cetrorelix Acetate | |
Ac-D-2-Nal-D-(4-Cl-Phe)-D-(3-Pyridyl-Ala)-Ser-Tyr-D-Cit-Leu-Arg-Pro-D-Ala-NH2.CH3CO2H |
1491.11 | |
1 mg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Cetrorelix Acetate > 1mg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur