Learn More
Cäsium-Wolframoxid, weißes Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Cesium tungsten oxide is used for making transparent insulation coating that has the best infrared transparent barrier feature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cesium tungsten oxide |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
Formelmasse | 513.66 |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Name des Produkts
Cäsium-Wolframoxid, weißes Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur