Learn More
Cäsiumsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11402788
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cäsiumsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402788
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11402788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16767.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions for use in isopycnic centrifugation. It is used as metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Caesiumsulfat wird zur Herstellung dichter wässriger Lösungen für die isopyknische Zentrifugation verwendet. Es wird als Metalloxidkatalysatorverstärker für heterogene Prozesse eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1820 g/l) bei 20 °C
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Wasser, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-54-9
Summenformel Cs2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 361.87
MDL-Nummer MFCD00010959
InChI-Schlüssel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25137
IUPAC-Name Dicaesium;sulfat
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium sulfate
Schmelzpunkt 1,010°C
Menge 25 g
Merck Index 14,2016
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (1820g/L) at 20°C
Formelmasse 361.87
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.24
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0472005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 ArtikelnummerA16767.06,A16767.14,A16767.36,A16767.22
ChargennummerA0453516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2023 ArtikelnummerA16767.06,A16767.14,A16767.36,A16767.22
ChargennummerA0449134 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 ArtikelnummerA16767.14,A16767.36,A16767.22
ChargennummerA0424406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 ArtikelnummerA16767.14,A16767.36,A16767.22
Chargennummer10137375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16767.14,A16767.36,A16767.22
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cesium sulfate
Name des Produkts
Cäsiumsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >