Learn More
Cäsiumsulfat, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10722495
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cäsiumsulfat, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-222844 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Artikelnummer. 10722495
Marke: Thermo Scientific Acros 218700100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-54-9
Summenformel Cs2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 361.87
MDL-Nummer MFCD00010959
InChI-Schlüssel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Siedepunkt 1900.0°C
Chemischer Name oder Material Cesium sulfate
Schmelzpunkt 1005.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel Cs2SO4
Merck Index 15,2015
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1820g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, aceton, pyridine
IUPAC-Name Dicaesium;sulfat
Formelmasse 361.86
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Dichte 4.24
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Cäsiumsulfat, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato