Learn More
Caesiumsulfat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions, which finds application in isopycnic centrifugation especially for DNA purification and recovery. It acts as a catalyst for sulfur dioxide oxidation with vanadium or vanadium pentoxide. Further, it acts as a metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cesium sulfate |
Schmelzpunkt | 1010°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metal basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in ethanol and acetone. |
IUPAC-Name | Dicaesium(1+) Sulfat |
Formelmasse | 361.87 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U20I001 | Analysenzertifikat | 25/11/2024 | 014559.22,014559.14 |
Q07J004 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 014559.14 |
S20I001 | Analysenzertifikat | 11/07/2022 | 014559.22,014559.14 |
Q29I022 | Analysenzertifikat | 05/05/2022 | 014559.22,014559.14 |
P24I058 | Analysenzertifikat | 14/04/2022 | 014559.22,014559.14 |