Learn More
Cäsium-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
52.00 CHF - 111.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Summenformel | HNO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 63.01 |
MDL-Nummer | MFCD00011349 |
InChI-Schlüssel | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
IUPAC-Name | Salpetersäure |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12972095
![]() |
Fisher Chemical
A 010 100 |
100 ml | Flasche |
52.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12982095
![]() |
Fisher Chemical
A 010 250 |
250 ml | Flasche |
74.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12992095
![]() |
Fisher Chemical
A 010 500 |
500 mL | Flasche |
111.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Chemische Identifikatoren
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
944 | |
Salpetersäure |
Spezifikation
Caesium | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
Salpetersäure | |
63.01 | |
H2O |
7697-37-2 | |
Flüssig | |
1 g/l | |
O[N+]([O-])=O | |
Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente | |
944 | |
CHEBI:48107 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate (12 Monate nach Öffnung)