Learn More
Caesiumiodid, TraceSELECT™, ≥99.9995%, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
- Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
- Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
- Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
- Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
- Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1280 °C |
Chemischer Name oder Material | Caesiumiodid |
Schmelzpunkt | 626 °C |
CAS | 7789-17-5 |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 25 g |
Summenformel | CsI |
MDL-Nummer | MFCD00010962 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Caesiumiodid, TraceSELECT™, ≥99.9995%, Honeywell™ Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur