Learn More
Cäsiumiodid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1280.0°C |
Chemischer Name oder Material | Cesium iodide |
Schmelzpunkt | 626.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% |
Strukturformel | CsI |
Merck Index | 15,2013 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, practically insoluble in acetone |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0470201 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 192820500,192820010,192820100 |
A0454948 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 192820500,192820010,192820100 |
A0463667 | Analysenzertifikat | 26/06/2024 | 192820500,192820010,192820100 |
A0454948 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 192820500,192820010,192820100 |
A0451184 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 192820500,192820010,192820100 |
Sicherheit und Handhabung
- Cesium iodide
- Achtung
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.