Learn More
Caesiumhydroxid-Monohydrat, 96 %; Caesiumcarbonat < 5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11334569
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Caesiumhydroxid-Monohydrat, 96 %; Caesiumcarbonat < 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334569
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11334569
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22480.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 35103-79-8 | CsH3O2 | 167.93 g/mol
Cesium hydroxide monohydrate can be used as a strong electrolyte for the battery and it also can be used as polymerization catalyst. It is also used as a raw materials for manufacturing various cesium salts and Catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Caesiumhydroxid-Monohydrat kann als starker Elektrolyt für eine Batterie verwendet werden und kann auch als Polymerisationskatalysator verwendet werden. Es wird auch als Rohstoff für die Herstellung verschiedener Cäsiumsalze und Katalysatoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser mit exothermer Reaktion.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Luft, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35103-79-8
Summenformel CsH3O2
Molekulargewicht (g/mol) 167.93
MDL-Nummer MFCD00149664
InChI-Schlüssel ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMILES O.[OH-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium hydroxide monohydrate
Schmelzpunkt 205°C to 206°C
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt Cäsiumcarbonat < 5 %
UN-Nummer UN3262
Merck Index 14,2013
Löslichkeitsinformationen Soluble in water with exothermic reaction.
IUPAC-Name Caesium; Hydroxid; Hydrat
Formelmasse 167.93 (149.91 Anhydrous)
Reinheit (%) 96%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 1.87
Name des Produkts
Caesiumhydroxid-Monohydrat, 96 %; Caesiumcarbonat < 5 %, Thermo Scientific Chemicals >