Learn More
Cäsiumfluorid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used for desilylation reactions in organic synthesis. Useful base in organic chemistry, due to its low nucleophilicity. Owing to its high ionic character, it is a very reactive source of fluoride ion in organic synthesis. Reagent of choice when reactive naked fluoride is required. Effective catalyst in promoting Knoevenegal condensation. Single crystals of CsF are useful as the windows of cells for infrared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1251°C |
Chemischer Name oder Material | Cesium fluoride |
Schmelzpunkt | 682°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6,5 bis 7,5 |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% (Metals basis) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN2923 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P03L001 | Analysenzertifikat | 06/03/2025 | 012885.22,012885.14 |
N07L053 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | 012885.22,012885.14 |
N07K011 | Analysenzertifikat | 13/02/2024 | 012885.22,012885.14 |
R16J022 | Analysenzertifikat | 06/06/2023 | 012885.14 |
R03J035 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 012885.14 |