Learn More
Cäsiumfluorid, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13400-13-0 | CsF | 151.90 g/mol
90.95 CHF - 850.23 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13400-13-0 |
---|---|
Summenformel | CsF |
Molekulargewicht (g/mol) | 151.90 |
MDL-Nummer | MFCD00010960 |
InChI-Schlüssel | XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride |
PubChem CID | 25953 |
SMILES | [F-].[Cs+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10781271
|
Thermo Scientific Acros
189510250 |
25 g | Kunststoffflasche |
90.95 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10358280
|
Thermo Scientific Acros
189511000 |
100 g | Kunststoffflasche |
252.26 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11924171
|
Thermo Scientific Acros
189515000 |
500 g | Kunststoffflasche |
850.23 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-BindungenChemische Identifikatoren
13400-13-0 | |
151.90 | |
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M | |
25953 |
CsF | |
MFCD00010960 | |
cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride | |
[F-].[Cs+] |
Spezifikation
1251.0°C | |
682.0°C | |
Weiß | |
98.5% min | |
CsF | |
01,121; 06,100; 07,57; 08,81; 09,100; 10,81; 11,115; 12,108; 13,68; 14,79; 15,75; 16,69; 17,68 | |
cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride | |
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M | |
Caesium;fluorid | |
25953 | |
99% |
Cesium fluoride | |
13400-13-0 | |
Kristallpulver | |
CsF | |
MFCD00010960 | |
15,2011 | |
Solubility in water: 369g/100mL (18°C). Other solubilities: soluble in methanol, insoluble in dioxane and pyridine | |
[F-].[Cs+] | |
151.90 | |
151.91 | |
Analytisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Giftig bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht Hautreizungen.
Giftig bei Einatmen.
Giftig bei Verschlucken.
Kann bei Einatmen vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Kontakt mit einem
GHS-P-Hinweis
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 236-487-3
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.