Learn More
Cäsiumfluorid, 99.9 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13400-13-0 | CsF | 151.90 g/mol
53.87 CHF - 188.94 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13400-13-0
Summenformel CsF
Molekulargewicht (g/mol) 151.90
MDL-Nummer MFCD00010960
InChI-Schlüssel XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
SMILES [F-].[Cs+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10392823
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
315910050
5 g Kunststoffflasche
53.87 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10790781
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
315910250
25 g Kunststoffflasche
123.62 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10743144
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
315911000
100 g Kunststoffflasche
188.94 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Cäsiumfluorid, 99.9 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals