Learn More
Caesiumchlorid (weißes kristallines Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10734344
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Caesiumchlorid (weißes kristallines Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-25038
100 g, Poly-Flasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10734344
Marke: Fisher BioReagents BP210100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Cäsiumchlorid mit molekularbiologischem Gütegrad eignet sich ideal für die UV-Analyse von Nukleinsäuren während der Dichtegradientenzentrifugation und für die Isolierung von Plasmid-DNA, Phagen-DNA, Viruspartikeln und RNA.
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-Name Cäsium(1+)-Chlorid
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1290°C
Chemischer Name oder Material Cesium Chloride
Schmelzpunkt 646°C
Farbe Weiß
pH 5 to 9
Physikalische Form Kristallines Pulver
Menge 100 g
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99.999 %
Merck Index 15, 2010
Formelmasse 168.36
Reinheit (%) ≥99.999%
Güte Molekularbiologie
Verpackung Poly-Flasche
Brechungsindex 1.367 to 1.371 (at 25°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Caesiumchlorid (weißes kristallines Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents >