Learn More
Cäsiumchlorid, TraceSELECT™, ≥99.99 % (Metallbasis), Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15617410
Cäsiumchlorid, TraceSELECT™, ≥99.99 % (Metallbasis), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15617410 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15617410
Marke: Honeywell-Fluka 9003325G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
TraceSELECT™ , für Spurenanalyse, ≥ 99.9995 % (Metallbasis)
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Caesiumchlorid, Caesiummonochlorid, Caesiumchlorid CsCl, Dichlorid aus Caesium, Tricaesium-Trichlorid, Caesium1+-Ionenchlorid, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-Name Cäsium;chlorid
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caesiumchlorid
Schmelzpunkt 642 °C
Farbe Farblos
Menge 25 g
Strukturformel CsCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen In Wasser 1000 g/l bei 20 °C
Formelmasse 168.36 mol
Reinheit (%) ≥99.9995 % (Metallbasis)
Güte TraceSELECT™
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 3.98 g/cm3 bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cäsiumchlorid, TraceSELECT™, ≥99.99 % (Metallbasis), Honeywell™ Fluka™ >