Learn More
Cäsiumchlorid, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11447891
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Cäsiumchlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11447891 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
Artikelnummer. 11447891
Marke: MP Biomedicals 0215058905
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Caesiumchlorid, Ultra Pure Reagenz, 99.999 %, weißes Pulver
  • Cäsiumchlorid wird für die Herstellung von elektrisch leitfähigem Glas verwendet.
  • Wird auch zur Herstellung von Lösungen für die Trennung von RNA von DNA durch Dichtegradientenzentrifugation verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Cäsium(1+)-Chlorid
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Menge 5 g
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cäsiumchlorid, MP Biomedicals™ >