Learn More
Cäsiumchlorid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
60.70 CHF - 459.29 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7647-17-8 |
---|---|
Summenformel | ClCs |
Molekulargewicht (g/mol) | 168.36 |
MDL-Nummer | MFCD00010955 |
InChI-Schlüssel | AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride |
PubChem CID | 24293 |
ChEBI | CHEBI:63039 |
SMILES | [Cl-].[Cs+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10296770
|
Thermo Scientific Acros
192810100 |
10 g | Glasflasche |
60.70 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10702051
|
Thermo Scientific Acros
192810500 |
50 g | Glasflasche |
122.61 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11924191
|
Thermo Scientific Acros
192812500 |
250 g | Glasflasche |
459.29 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
7647-17-8 | |
168.36 | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
24293 | |
[Cl-].[Cs+] |
ClCs | |
MFCD00010955 | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
CHEBI:63039 |
Spezifikation
1290.0°C | |
646.0°C | |
Weiß | |
99.999% | |
CsCl | |
15,201 | |
Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone | |
[Cl-].[Cs+] | |
168.36 | |
CHEBI:63039 | |
99.999% |
Cesium chloride | |
7647-17-8 | |
Pulver | |
ClCs | |
MFCD00010955 | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
Cäsium(1+)-Chlorid | |
24293 | |
168.36 | |
Spurenmetallbasis |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
GHS-P-Hinweis
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI Exposition oder falls betroffen:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 231-600-2
- Cesium chloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.