Learn More
Cäsiumchlorid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391588
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cäsiumchlorid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391588
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11391588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010993.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Cesium chloride is widely utilized as a precursor for the source of cesium ions. It finds an application in analytical chemistry and acts as a reagent to identify inorganic ions like aluminum, gallium and chromium by the color and morphology of the precipitate. Its radioisotopes are employed in nuclear medicine applications such as treatment of cancer and diagnosis of myocardial infarction. Occasionally, it can act as a phase transfer catalyst in selected organic reactions. It is applied in the manufacturing of electrical conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1303°C
Chemischer Name oder Material Cesium chloride
Schmelzpunkt 646°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and concentrated hydrochloric acid.
IUPAC-Name Cäsium;chlorid
Formelmasse 168.36
Brechungsindex 1.6418
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder/crystalline/beads
Dichte 3.99
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ07L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number010993.22,010993.14
ChargennummerT18K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog Number010993.22,010993.14
ChargennummerT10K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number010993.22,010993.14
ChargennummerP03I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number010993.22,010993.14
ChargennummerA26X001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010993.22,010993.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cesium chloride
Name des Produkts
Cäsiumchlorid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >