Learn More
Caesiumcarbonat, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
35.95 CHF - 375.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 534-17-8 |
---|---|
Summenformel | CCs2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 325.82 |
MDL-Nummer | MFCD00010957 |
InChI-Schlüssel | FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate |
PubChem CID | 10796 |
SMILES | [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11376478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012117.06 |
5 g |
35.95 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11366478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012117.14 |
25 g |
127.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11386478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012117.22 |
100 g |
375.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Stainless Steel gauze is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Chemische Identifikatoren
534-17-8 | |
325.82 | |
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L | |
10796 |
CCs2O3 | |
MFCD00010957 | |
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate | |
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O |
Spezifikation
Cesium carbonate | |
534-17-8 | |
Pulver | |
CCs2O3 | |
4546405 | |
Highly soluble in water. Soluble in alcohol,dimethyl sulfoxide and N,N-dimethylformamide. Insoluble in toluene and p-xylene. | |
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O | |
325.82 | |
325.82 | |
Hygroskopisch | |
4.072 |
610°C (decomposition) | |
Weiß | |
99.994% (Metal basis) | |
MFCD00010957 | |
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate | |
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L | |
Dicäsium;Karbonat | |
10796 | |
Geruchsneutral | |
White powder |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P501c
H318-H361f-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 208-591-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FK9400000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen