Learn More
Caesiumcarbonat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367617
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Caesiumcarbonat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367617
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11367617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012887.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Katalysator in der Ethylenoxidpolymerisation, kommt als Beschichtung beim spritzerfreiem Schweißen von Stahl in CO2 und in Oxidkathoden zum Einsatz
Cesium carbonate is the precursor for other cesium compounds. It acts as a base in sensitive organic reactions. Suzuki, Heck and Sonogashira synthesis are some of the important reactions involving cesium carbonate. It finds use in solar cells as it increases the power conversion efficiency of cells through the transfer of electrons. It is also used in the production of special optical glasses, petroleum catalytic additives, special ceramics, and in sulfuric acid industry. It is useful in the N-alkylation (of sulfonamides, beta-lactams, indoles, heterocycles, and several sensitive nitrogen compounds), carbamination of amines, carbonylation of alcohols, and aerobic oxidation of alcohols into carbonyl compounds without over oxidations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-17-8
Summenformel CCs2O3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00010957
InChI-Schlüssel FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium carbonate
Schmelzpunkt 610°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver/Granalien
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Beilstein 4546405
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide.
IUPAC-Name Dicäsium;Karbonat
Formelmasse 325.82
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.072 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2024 Catalog Number012887.30,012887.06,012887.18,012887.A1
ChargennummerX22K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number012887.30,012887.06,012887.18,012887.A1
ChargennummerW03K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number012887.30,012887.06,012887.18,012887.A1
Chargennummer10233356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number012887.30,012887.06,012887.18,012887.A1
ChargennummerW07J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number012887.30,012887.06,012887.18,012887.A1
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium carbonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cesium carbonate
Name des Produkts
Caesiumcarbonat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >