Learn More
Caesiumcarbonat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311458
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Caesiumcarbonat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311458
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11311458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010924.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
Adiponitrile is used as an intermediate for the synthesis of hexamethylenediamine (diamino-1,6-hexane). This chemical is an important intermediate for the manufacture of synthetic fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-17-8
Summenformel CCs2O3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00010957
InChI-Schlüssel FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium carbonate
Schmelzpunkt 610°C (decomposition)
Physikalische Form 20-Mesh-Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Beilstein 4546405
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide.
IUPAC-Name Dicäsium;Karbonat
Formelmasse 325.82
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.072
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR20G001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Artikelnummer010924.14,010924.36,010924.22,010924.06
ChargennummerS22J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Artikelnummer010924.14,010924.36,010924.22,010924,010924.06
ChargennummerN09I044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer010924.14,010924.36,010924.22,010924.06
ChargennummerN09I043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer010924.14,010924.36,010924.22,010924.06
ChargennummerT21H012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010924.14,010924.36,010924.22,010924.06
Name des Produkts
Caesiumcarbonat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >