Learn More
Cäsiumbromid, weißes Pulver/kristallin, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
66.60 CHF - 263.12 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7787-69-1 |
---|---|
Summenformel | BrCs |
Molekulargewicht (g/mol) | 212.81 |
MDL-Nummer | MFCD00010954 |
InChI-Schlüssel | LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide |
PubChem CID | 24592 |
IUPAC-Name | Caesiumbromid |
SMILES | [Br-].[Cs+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11386858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013490.18 |
50 g |
66.60 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11376858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013490.30 |
250 g |
263.12 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Cesium bromide is used in optics as a beamsplitter component in wide-band spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7787-69-1 | |
212.81 | |
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M | |
24592 | |
[Br-].[Cs+] |
BrCs | |
MFCD00010954 | |
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide | |
Caesiumbromid |
Spezifikation
1300°C | |
636°C | |
Weiß | |
99% (Metals basis) | |
MFCD00010954 | |
Very soluble in water. Soluble in alcohol. Insoluble in acetone | |
[Br-].[Cs+] | |
212.81 | |
212.81 | |
1.6984 | |
4.44 g/cm3 at 20°C |
Cesium bromide | |
7787-69-1 | |
Pulver/Kristallin | |
BrCs | |
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide | |
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M | |
Caesiumbromid | |
24592 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholenGeeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragenDieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335-H361
missing translation for 'einecsNumber' : 232-130-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FK9275000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen