Learn More
Cäsiumbromid, 99.9 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
102.51 CHF - 259.29 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-69-1
Summenformel BrCs
Molekulargewicht (g/mol) 212.81
MDL-Nummer MFCD00010954
InChI-Schlüssel LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24592
IUPAC-Name Caesiumbromid
SMILES [Br-].[Cs+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10437780
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
192060250
25 g Glasflasche
102.51 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Add to basket
10447780
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
192061000
100 g Glasflasche
259.29 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cäsiumbromid, 99.9 %, rein, Thermo Scientific Chemicals